Stampa…
Butile acetato 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
167680010 167685000
ACRO167680010EA 68.8 EUR
ACRO167680010 ACRO167685000
Butile acetato 99+% per spettroscopia
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 116.16 g/mol
Punto di ebollizione: 126
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0.88 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %