Stampa…
Butile acetato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107750010 107750025 107750250
ACRO107750010EA 51.9 EUR
ACRO107750010 ACRO107750025 ACRO107750250
Butile acetato 99+%, extra puro
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA