Acetato di isopropile, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isopropile acetato
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102.13 g/mol Punto di ebollizione: 85 Punto di fusione: –62 °C Densità: 0.8732 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008877 CAS Number: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3 II Merck Index: 13,05225 |