Stampa…
Acetato di isopropile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
8.20560.0100EA 35.5 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
Acetato di isopropile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetato di isopropile
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008877
CAS Number: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Visualizza i codici
Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid