Stampa…
Acetato di isopropile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 38.6 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Acetato di isopropile ≥99%
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 87…89 °C
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,870
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
MDL Number: MFCD00008877
CAS Number: 108-21-4
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5205