Stampa…
Acetato di isopropile 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropile acetato
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 48.1 EUR
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Acetato di isopropile 99+%, puro
Acetato di isopropile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 88,8 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,872 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008877
CAS Number: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %