Acetato di isopropile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,872 g/cm³ Flash Pt: 4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008877 CAS Number: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Merck Index: 13,05225 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |