Stampa…
Acetato di terz-butile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000 8.02189.9146
8.02189.0250EA 68.3 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000 8.02189.9146
Acetato di terz-butile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetato di terz-butile
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116.16 g/mol
Punto di ebollizione: 98
Punto di fusione: 90…97 °C
Densità: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008807
CAS Number: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01536
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)