Acetato di terz-butile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 540-88-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3865
Melting Point: -62°
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1699506
Merck Reference: 14,1537
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00008807
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 94…96 °C Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,863 Flash Pt: 4 °C (39 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008807 CAS Number: 540-88-5 EINECS: 208-760-7 UN: 1123 ADR: 3,II Merck Index: 14,1537 |