Stampa…
Acetato di isopentile 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isopentile acetato
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 62.7 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Acetato di isopentile 99+%, puro
Acetato di isopentile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C (756 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,874 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008946
CAS Number: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g