Stampa…
Acetato di isobutile, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 151 EUR
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Acetato di isobutile, Supelco®
Acetato di isobutile
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18 °C
MDL Number: MFCD00008932
CAS Number: 110-19-0
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=a820d724ace03134cbb2b9c2e39bf5b1d8550ad8&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=5e18e64a41aa6275ecd2569e925b229299cf0707&prid=web&clid=SAPDAM