Acetato di isobutile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 110-19-0
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.870
Refractive Index: 1.3895
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1741909
Merck Reference: 14,5130
UN No.: 1213
MDL No.: MFCD00008932
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 116…117 °C Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,870 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008932 CAS Number: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN: 1213 ADR: 3,II Merck Index: 14,5130 |