Stampa…
Acetato di isobutile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 45.5 EUR
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Acetato di isobutile 98%
Acetato di isobutile
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,873 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008932
CAS Number: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %