Acetato di sec-butile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methylpropyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 105-46-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -99°
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 1720689
Merck Reference: 14,1536
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009328
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116.16 g/mol Punto di ebollizione: 111…112 °C Punto di fusione: –99 °C Densità: 0.872 Flash Pt: 16 °C (60 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009328 CAS Number: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 UN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01535 |