Stampa…
Diacetile, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 49.4 EUR
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetile, Supelco®
Diacetile
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008756
CAS Number: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM