Diacetile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 431-03-8
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Sweet
Melting Point: -3°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 605398
Merck Reference: 14,2966
UN No.: 2346
MDL No.: MFCD00008756
Formula:
C₄H₆O₂ Punto di ebollizione: 87…88 °C Punto di fusione: –3 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008756 CAS Number: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 UN: 2346 ADR: 3,II Merck Index: 14,2966 |