Stampa…
Diacetile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 35.2 EUR
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
Diacetile 99%
Diacetile
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 4…2 °C
Densità: 0,985 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008756
CAS Number: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test