Stampa…
3,4-Hexanedione 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
293270250 293272500
ACRO293270250EA 30.7 EUR
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanedione 96%
3,4-Hexanedione
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,941 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010237
CAS Number: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95