Stampa…
Acetonilacetone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 18.1 EUR
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acetonilacetone 97%
Acetonilacetone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 185…193 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,973 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008792
CAS Number: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes