Acetil acetone, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
CH₃COCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 140,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,96945 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008787 CAS Number: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3,III Merck Index: 13,00083 |