Acetil acetone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-54-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.973
Refractive Index: 1.4520
Appearance: Colourless
Melting Point: -23°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 741937
Merck Reference: 14,81
UN No.: 2310
MDL No.: MFCD00008787
Formula:
CH₃COCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 140…141 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,973 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008787 CAS Number: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3,III Merck Index: 14,81 |