Stampa…
2,3-Pentanedione per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18555.0025 8.18555.0100
8.18555.0025EA 38.7 EUR
8.18555.0025 8.18555.0100
2,3-Pentanedione per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanedione
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009313
CAS Number: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 60 g/l (15 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Vapor Pressure 28.5 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4013 (19 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.9 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O)
Ignition Point 265 °C