Stampa…
2,3-Hexanedione per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 109 EUR
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Hexanedione per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009398
CAS Number: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)