2,3-Hexanedione ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 3848-24-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699896
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009398
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Punto di ebollizione: 127…128 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 0,937 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009398 CAS Number: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |