1,3-Diidrossiacetone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃H₆O₃ Punto di fusione: 75 °C Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004670 CAS Number: 96-26-4 EINECS: 202-494-5 |
Solubility |
|
Melting Point | 83 °C Monomer |
Molar Mass | 90.07 g/mol |
Boiling Point | 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109 |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |