Stampa…
1,3-Diidrossiacetone, extra puro for cosmetic
Fornitore: Merck
Synonyms: Dihydroxyacetone
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 0 EUR
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Diidrossiacetone, extra puro for cosmetic
1,3-Diidrossiacetone
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004670
CAS Number: 96-26-4
EINECS: 202-494-5