Stampa…
Methoxyacetone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
175730100 175730500
ACRO175730100EA 122 EUR
ACRO175730100 ACRO175730500
Methoxyacetone 96%
Methoxyacetone
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008768
CAS Number: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)