Stampa…
Acetone ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83656.320EA 104 EUR
83656.320 83656.290
Acetone ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58.08 g/mol
Punto di ebollizione: 56.2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95.4 °C
Densità: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,7 %
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,2 %
Analisi dei pesticidi (Lindano /ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l