Stampa…
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
20063.296EA 23.7 EUR
20063.296 20063.365 20063.412 20063.467 20063.558 20063.930
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58.08 g/mol
Punto di ebollizione: 56.2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95.4 °C
Densità: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
IR Spectrum Conforme