Acetone, EMPLURA®, per analisi per sintesi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22251.1000
8.22251.2500
8.22251.9025
8.22251.1000EA
22.28
EUR
8.22251.1000
8.22251.2500
8.22251.9025
Acetone, EMPLURA®, per analisi per sintesi, Supelco®
Acetone
Formula:
CH₃COCH₃ Peso molecolare: 58,08 g/mol Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95,4 °C Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS Number: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |