Acetone, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07021.2511
1.07021.4000
1.07021.2511EA
24.78
EUR
1.07021.2511
1.07021.4000
Acetone, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Acetone
Formula:
CH₃COCH₃ Peso molecolare: 58,08 g/mol Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95,4 °C Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS Number: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -95.4 °C |
Molar Mass | 58.08 g/mol |
Boiling Point | 56.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 233 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.35868 (20 °C) |
Explosion Limit | 2.6 - 12.8 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (395 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 465 °C DIN 51794 |
Water Absorption | 1000 g/kg |