Stampa…
Acetone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
1.00013.1000EA 89.6 EUR
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
Acetone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=397a4a34cc32d3584115a7bc810651b3bcc9b10c&prid=web&clid=SAPDAM