Stampa…
Data logger USB multiuso, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Fornitore: EBRO
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 269 EUR
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
Data logger USB multiuso, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Registratori
Questi datalogger facili da usare con collegamento USB monitorano la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o altri beni deperibili, come farmaci, vaccini, prodotti ematici e così via. Non richiedono un'interfaccia per la programmazione o la lettura. È possibile generare automaticamente un report in formato PDF senza alcun software.
  • Spina USB, nessun software richiesto
  • Rapporti PDF automatici
  • Indicazione dello stato di allarme tramite LED lampeggiante rosso e giallo
  • Modalità di misurazione: misurazione infinita, avvio/arresto, misurazione fino alla fine della memoria, avvio con pressione del tasto
  • Frequenza di campionamento: da 1 secondo a 24 ore
  • I dispositivi vengono consegnati con un certificato di calibrazione a tre punti (‒20, 0 e +60 °C)
EBI 310 è la versione ad alta precisione
EBI 310 TE è per la misurazione di alta e bassa temperatura
EBI 310 DI è per misurazioni precise della temperatura del ghiaccio secco
EBI 310 TX è un data logger USB multiuso con adattatore a due canali di temperatura
EBI 310 TH è dedicato al monitoraggio dell'umidità relativa in stoccaggio e durante il trasporto
I datalogger possono essere programmati mediante lo strumento gratuito disponibile sul sito Web www.ebi300.com. Tutto ciò che occorre per programmare il registratore e valutare i dati è un PC con accesso a Internet e un lettore PDF. L'alloggiamento è robusto e impermeabile (IP 65).
* Internal temperature
** External temperature
Certificazioni: A norma FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 e ATP.
Informazioni per l'ordine: For model EBI 310 TX, up to two exchangeable probes can be connected; not included.
Informazioni per l'ordine: con una batteria con durata due anni. Certificato di calibrazione incluso.