Stampa…
VWR® Rota-Rack, Rack per provette, rotante
Fornitore: VWR Collection
211-0378EA 183 EUR
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Rack per provette, rotante
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Tipo A: per alloggiare su ciascun lato 2 provette da 50 ml, 8 provette da 15 ml, 6 provette da 20 mm e 10 provette di diametro 10 - 13 mm
  • Tipo B: per alloggiare su ciascun lato 6 provette da 15 ml, 9 provette da microcentrifuga da ¹,⁵/₂,₀ ml, 12 provette da microcentrifuga da ⁰,⁵/₀,₆ ml e 32 provette per PCR da 0,2 ml o 4 strip da 8 provette per PCR
Rack con quattro moduli a rotazione indipendente di colore viola, blu, verde e giallo per il caricamento simultaneo di provette, provette per coltura, provette per centrifuga o provette da microcentrifuga di varia misura.