Stampa…
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8003.1000EA 39.7 EUR
8003.1000 8003.2500 8003.5000 8003.9025 8003.9010 8003.9200ST
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Matter Insoluble in Water passes test
Reducing Substances passes test
Relative Density 0.790 - 0.793
Residue on Evaporation max. 50 ppm
Water (H2O) max. 3 g/l
Related Substances:
Benzene max. 2 ppm (v/v)
Methanol (CH3OH) max. 0.05 % (v/v)
Other Impurities passes test
2-Propanol (CH3CHOHCH3) max. 0.05 % (v/v)
Additional Specification(s):
Assay (by GC) min. 99.0 %
Specifiche
Environmentally Preferable Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Certificazione ambientale Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion