Acetone ≥99.5% semiconductor grade
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Purity: 99.5%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 63580
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Formula:
CH₃COCH₃ Peso molecolare: 58,08 g/mol Punto di ebollizione: 56 °C Punto di fusione: –94 °C Densità: 0,791 Flash Pt: –17 °C (1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS Number: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 14,66 |