Acetone 99.5% electronic_MOS residue free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Formula:
CH₃COCH₃ Peso molecolare: 58.08 g/mol Punto di ebollizione: 56 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –95 °C Densità: 0.79 g/cm³ Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS Number: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppb |
Iron (Fe) | ≤50 ppb |
Methanol | ≤0.05 % (GC) |