Stampa…
Acetone 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
268310010 268310025
ACRO268310010EA 62.6 EUR
ACRO268310010 ACRO268310025
Acetone 99.8% per HPLC
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: –20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=397a4a34cc32d3584115a7bc810651b3bcc9b10c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered