Stampa…
Acetone 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
177170010 177170025 177170250 177170050 177170100
ACRO177170010EA 37.8 EUR
ACRO177170010 ACRO177170025 ACRO177170250 ACRO177170050 ACRO177170100
Acetone 99+%, extra puro
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Punto di ebollizione: 56 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=397a4a34cc32d3584115a7bc810651b3bcc9b10c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %