Stampa…
Acetone 99.5+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
176800010 176800025 176805000 176800050 176800250 176800026
ACRO176800010EA 42.6 EUR
ACRO176800010 ACRO176800025 ACRO176805000 ACRO176800050 ACRO176800250 ACRO176800026
Acetone 99.5+% per analisi
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Punto di ebollizione: 56 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm
Specifiche
Environmentally Preferable Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Certificazione ambientale Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion