Stampa…
Acetone 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
167640025 167645000
ACRO167640025EA 87.4 EUR
ACRO167640025 ACRO167645000
Acetone 99+% per spettroscopia
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58.08 g/mol
Punto di ebollizione: 56.2
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0.79 g/cm³
Flash Pt: –20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %