Stampa…
Metiletilchetone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
25642.291EA 84.4 EUR
25642.291 25642.325 VWRC25642.460
Metiletilchetone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 79.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99,5 %
IR Spectrum Conforme
Acidità (al riempimento) Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 79 - 80 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.804 - 0.807
Density (20/20) 0.805 - 0.808
Acetone Max. 0,05 %
Butan-2-ol Max. 0,07 %
Methanol Max. 0,05 %
2-Methylpropan-2-ol Max. 0,1 %
Residuo non volatile Max. 10 ppm
Sostanze riducenti KMnO4 (come O) Max. 3 ppm
Water Max. 0,1 %
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Conforme
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme