Stampa…
Metiletilchetone, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
1.09708.1000EA 32.9 EUR
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
Metiletilchetone, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Punto di ebollizione: 79,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 292 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 79.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 105 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.3814 (15 °C)
Explosion Limit 1.8 - 11.5 %(V)
Density 0.805 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 514 °C
Evaporation number 6.3