Stampa…
Metiletilchetone ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
34861-1LEA 139.05 EUR
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
Metiletilchetone ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Metiletilchetone
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741880
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 79…81 °C
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0.805 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11.5 %(V)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 335 nm Min. 50 %
Transmittance at 340 nm Min. 80 %
Transmittance from 350 nm Min. 98 %
Explosion Limit 10.1 %
Autoignition Temperature 960 °F