Metiletilchetone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Butanone, Etilmetilchetone
Purity: 99%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3785
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formula:
C₂H₅COCH₃ Peso molecolare: 72.11 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C Punto di fusione: –87 °C Densità: 0.805 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS Number: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3 II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |