Stampa…
Metiletilchetone ≥99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
22924.K2 22924.M1
22924.K2EA 61.5 EUR
22924.K2 22924.M1
Metiletilchetone ≥99.5% per HPLC
Metiletilchetone
Purity: 99.5+% CAS No.: 78-93-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.805 Refractive Index: 1.3790 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -87° Boiling Point: 80° Beilstein Reference: 741880 Merck Reference: 14,6072 UN No.: 1193 MDL No.: MFCD00011648
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0.805
Flash Pt: –3 °C (26 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,6072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM