Stampa…
Metiletilchetone 99.7% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
389570010 389570025
ACRO389570010EA 93.8 EUR
ACRO389570010 ACRO389570025
Metiletilchetone 99.7% per HPLC
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0.806 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.6 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g