Stampa…
Metiletilchetone ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
389430010 389430025 389430100
389430010.EA 48.9 EUR
389430010. 389430025. ACRO389430100
Metiletilchetone ACS
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0,806 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=54b4a00e85c64bbf162230af7c8b45cf4e2ff80d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.20 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g