5-Nonanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 502-56-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -50°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1743583
MDL No.: MFCD00009484
Formula:
C₉H₁₈O Punto di ebollizione: 186…187 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,824 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009484 CAS Number: 502-56-7 EINECS: 207-946-5 |