Stampa…
5-Nonanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
159760250 159761000
ACRO159760250EA 30.3 EUR
ACRO159760250 ACRO159761000
5-Nonanone 98%
5-Nonanone
Formula: C₉H₁₈O
Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009484
CAS Number: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %